SAB4300493
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-ERK1 antibody produced in rabbit, Anti-HS44KDAP antibody produced in rabbit, Anti-HUMKER1A antibody produced in rabbit, Anti-MGC20180 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase 3 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
300,00 €
Scegli un formato
About This Item
300,00 €
Nome del prodotto
Anti-MAPK3 (Ab-202) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~42 kDa
~44 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(F-L-T-E-Y)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)