SAB4300478
Anti-PDGFRB (Ab-751) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CD140B antibody produced in rabbit, Anti-JTK12 antibody produced in rabbit, Anti-PDGF-R-beta antibody produced in rabbit, Anti-PDGFR antibody produced in rabbit, Anti-platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~190 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(V-D-Y-V-P)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)