Documenti fondamentali
SAB4300462
Sigma-Aldrich
Anti-C-RAF antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-CRAF antibody produced in rabbit, Anti-NS5 antibody produced in rabbit, Anti-Raf-1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Raf antibody produced in rabbit, Anti-v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μG
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
400,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Anti-RAF1 (Ab-338) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~73 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-D-S-S-Y)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAF1(5894)
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 336-340 (R-D-S-S-Y), according to the protein RAF1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. Part of the Ras-dependent signaling pathway from receptors to the nucleus. Protects cells from apoptosis mediated by STK3.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)