SAB4300418
Anti-PTK2 (Ab-925) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FADK antibody produced in rabbit, Anti-FAK antibody produced in rabbit, Anti-FAK1 antibody produced in rabbit, Anti-PTK2 protein tyrosine kinase 2 antibody produced in rabbit, Anti-pp125FAK antibody produced in rabbit
Scegli un formato
340,00 €
Scegli un formato
About This Item
340,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~125 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(K-V-Y-E-N)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTK2(5747)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)