SAB4300358
Anti-KDR (Ab-951) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CD309 antibody produced in rabbit, Anti-FLK1 antibody produced in rabbit, Anti-VEGFR antibody produced in rabbit, Anti-VEGFR2 antibody produced in rabbit, Anti-kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase) antibody produced in rabbit
Scegli un formato
340,00 €
Scegli un formato
About This Item
340,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~230 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(K-D-Y-V-G)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDR(3791)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)