Documenti fondamentali
SAB4300316
Sigma-Aldrich
Anti-ATF2 (Ab-73 or 55) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CRE-BP1 antibody produced in rabbit, Anti-CREB2 antibody produced in rabbit, Anti-HB16 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111558 antibody produced in rabbit, Anti-activating transcription factor 2 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μG
300,00 €
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
65-75 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-P-T-R-F)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF2(1386)
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 71-75 or 53-57 (T-P-T-R-F), according to the protein ATF2.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Transcriptional activator, probably constitutive, which binds to the cAMP-responsive element (CRE) (consensus: 5'-GTGACGT[AC][AG]-3'), a sequence present in many viral and cellular promoters. Interaction with JUN redirects JUN to bind to CRES preferentially over the 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate response elements (TRES) as part of an ATF2-c-Jun complex.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)