SAB4300147
Anti-phospho-YWHAZ (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-KCIP-1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111427 antibody produced in rabbit, Anti-MGC126532 antibody produced in rabbit, Anti-MGC138156 antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine 3-monooxygenase / tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide antibody produced in rabbit
Scegli un formato
485,00 €
Scegli un formato
About This Item
485,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~28 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-S-SP-W-R)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer58)
Informazioni sul gene
human ... YWHAZ(7534)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)