SAB4200858
Anti-γ-Adaptin antibody, Mouse monoclonal
clone 100/3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
ADTG CLAPG1, adaptor related protein complex 1 subunit gamma 1
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Clone
100/3, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
monkey, human, bovine
Concentrazione
~1 mg/mL
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Besides clathrin, coated vesicle populations contain the adaptor complexes Assemble Protein 1 (AP1) and Assemble Protein 2 (AP-2), also known as HA-I (HA1) adaptor and HA-II (HA2) adaptor respectively.9 The adaptor proteins are major initiators and regulators of clathrin-coated vesicle trafficking that mediate the recruitment of clathrin to the membranes.8,10
Specificità
adaptor complex AP-1
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Malfunction of clathrin-dependent trafficking pathways have been associated with a variety of human diseases, such as, Alzheimer′s disease, schizophrenia, leukemias and X-linked mental retardation. Additionally, various pathogens take advantage of clathrin-mediated endocytosis to enter cells and use clathrin machinery to promote other aspects of infection.11
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)