SAB4200734
Anti-IL6 high affinity antibody, Mouse monoclonal
clone IL6-2A3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), Anti-CTL differentiation factor (CDF), Anti-Hybridoma growth factor, Anti-Interferon beta-2 (IFN-beta-2), Anti-Interleukin-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IL6-2A3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using recombinant human IL6 expressed in HEK-293T cells
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- ELISA
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato