SAB4200722
Anti-Band 3 antibody, Mouse monoclonal
clone BIII-136, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
AE 1, Anion exchange protein 1, Anion exchanger 1, Band 3 anion transport protein, Solute carrier family 4 member 1
Scegli un formato
218,00 €
Prezzo di listino436,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
218,00 €
Prezzo di listino436,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BIII-136, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL (human erythrocytes ghosts extract)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC4A1(6521)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)