SAB4200667
Anti-MR−Pro ADM (Internal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
mid regional pro−ADM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
buffered aqueous solution
PM
~5 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas or placenta sections
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADM(133)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)