SAB4200638
Monoclonal Anti−phospho−RNA polymerase II CTD (pSer5) antibody produced in rat
clone 1H4B6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
CCFDN, CTD (carboxy−terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) phosphatase, CTD of POLR2A, FCP1, POLR2, POLRA, RNA polymerase II subunit A C-terminal domain phosphatase, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, TFIIF-associating CTD phosphatase 1, hRPB221, hsRPB1, phosphatase of, subunit 1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A 220kDa (POLR2A), serine phosphatase FCP1a, subunit 1CTDP1, transcription factor IIF-associating CTD phosphatase 1
Scegli un formato
244,00 €
Prezzo di listino488,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
244,00 €
Prezzo di listino488,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H4B6, monoclonal
PM
~250 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse, monkey, canine
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 4-8 μg/mL using using HeLa cells.
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer5)
Informazioni sul gene
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2a(20020)
rat ... Polr2a(363633)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)