SAB4200617
Monoclonal Anti-Myb antibody from mouse
clone MB-8, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Proto-oncogene c-Myb, Transcriptional activator Myb, Transcriptional activator Myb; Proto-oncogene c-Myb
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MB-8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using using HL-60 cells.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using using Jurkat total cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using using HeLa cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYB(4602)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)