SAB4200572
Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody, Mouse monoclonal
clone NSE-P2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Monoclonal Anti-Enolase 2 (gamma, neuronal), Monoclonal Anti-NSE, Monoclonal Anti-Neural enolase, Monoclonal Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-gamma-enolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NSE-P2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~47 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human cerebellum.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using SH-SY5Y total cell extracts.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENO2(2026)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry