Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
T9531
Sigma-Aldrich
D-(+)-trealosio
≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Sinonimo/i:
Trealosio diidrato, αα-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranoside, αα-trealosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.33
Beilstein:
5322018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
tecniche
HPLC: suitable
PCR: suitable
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
Impurezze
≤5.0% EtOH
<20 ppm Trace metals
Colore
white
Punto di fusione
97-99  °C
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrizione generale
Il trealosio, noto anche come micosio o tremalosio, è un disaccaride non riducente del glucosio che si trova comunemente nei funghi, nei batteri negli invertebrati. La sua presenza in questi organismi evidenzia la sua importanza in svariati processi biologici e le sue applicazioni potenziali nella ricerca biochimica e negli studi sulle colture cellulari.
Applicazioni
Il D-(+)-Trealosio diidrato è stato impiegato
  • come fattore di trascrizione EB (TFEB), nello studio dei suoi effetti su un sistema autofago-lisosomiale nei macrofagi alveolari umani affetti da silicosi
  • come stabilizzante nella formulazione di proteine mediante spray-drying
  • , nello studio dei suoi effetti di crioprotettore su sospensioni di cellule di testicolo di topo.
Azioni biochim/fisiol
Il D-(+)-Trealosio dà prova di attività come antiessiccante e crioconservante. Agisce come osmolita e come agente protettore e contribuisce alla conservazione e al trasporto del carbonio. È usato nell′industria farmaceutica, in quella cosmetica e nei processi di produzione della birra. Gioca un ruolo essenziale nella sopravvivenza di alcuni insetti e di alcune piante conosciuti come anidrobionti, quando devono affrontare condizioni ambientali severe che determinano, per esempio, alti livelli di disidratazione.
Qualità
Ridotto contenuto di ioni metallici.
Nota sulla preparazione
Preparato mediante cromatografia a scambio ionico.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di disaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Experimental and theoretical electron density distribution of alpha,alpha-trehalose dihydrate
Stevens E D, et al.
Carbohydrate Research, 345(10), 1469-1481 (2010)
Shiyi Tan et al.
Life sciences, 257, 118043-118043 (2020-07-06)
Alveolar macrophages (AMs) are the primary targets of silicosis. Blockade of autophagy may aggravate the apoptosis of AMs. Trehalose (Tre), a transcription factor EB (TFEB) activator, may impact the autophagy-lysosomal system in AMs during silicosis. However, the mechanism by which
Trehalose production: exploiting novel approaches
Schiraldi C, et al.
Trends in Biotechnology, 20(10), 420- 425 (2002)
Trehalose metabolism in plants
Lunn J E, et al.
The Plant Journal, 79(4), 544-567 (2014)
Trehalose: current use and future applications
Ohtake S and Wang Y J
Journal of Pharmaceutical Sciences, 100(6) , 2020-2053 (2011)