SAB4200393
Anti-BRSK1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BR SERINE/THREONINE KINASE 1, Anti-SAD-B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing mouse BRSK1.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing mouse BRSK1.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse forebrain (S1 fraction).
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRSK1(84446)
mouse ... Brsk1(381979)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)