SAB4200337
Anti-phospho-RasGRP1(pThr184) antibody, Mouse monoclonal
clone p-RasGRP1-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CALDAG-GEFI, Anti-CALDAG-GEFII, Anti-RAS guanyl releasing protein 1 (calcium and DAG-regulated) hRasGRP1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
p-RasGRP1-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human RasGRP1
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr184)
Informazioni sul gene
human ... RASGRP1(10125)
mouse ... Rasgrp1(19419)
rat ... Rasgrp1(29434)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)