SAB4200297
Anti-Tensin 1 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-TNS, Anti-TNS1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (Human)
Reattività contro le specie
rat, chicken, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using chicken embryo fibroblast cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human tensin1
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of A10 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNS1(7145)
rat ... Tns1(301509)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)