Documenti fondamentali
SAB4200252
Sigma-Aldrich
Anti-methyl-Histone H4 (Me-Lys20)antibody, Mouse monoclonal
clone 5E10-D8, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-H4K20me1, MonoclonalAnti-HIST4H4
Scegli un formato
25 μL
63,00 €
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 μL
63,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E10-D8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~14 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells or rat NRK cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
monomethylation (Lys20)
Informazioni sul gene
human ... H4-16(121504)
Immunogeno
peptide containing methylated lysine 20 of human Histone H4, conjugated to KLH.
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)