SAB4200218
Anti-Glycogen Synthase 1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-GYS1, Anti-Glycogen synthase 1 (muscle)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~84 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat brain extracts (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3 μg/mL using mouse brain extracts (S1 fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GYS1(2997)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)