SAB4200206
Anti-TRIM2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL
Sinonimo/i:
Anti-RING finger protein 86, Anti-RNF86, Anti-Tripartite motif-containing protein 2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~85 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using rat spinal cord extracts (S1 fraction) and HEK-293T cell lysates over expressing human TRIM2.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM2(23321)
mouse ... Trim2(80890)
rat ... Trim2(361970)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)