SAB4200189
Anti-Sumo-1 antibody, Rat monoclonal
clone 4D12, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-DAP1, Anti-GMP1, Anti-OFC10 CLEFT LIP WITH OR WITHOUT CLEFT PALATE, NONSYNDROMIC, 10, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 SENTRIN PIC1 OROFACIAL CLEFT 10, INCLUDED; OFC10, Anti-SMT3H3 SMT3C, Anti-UBL1, SMT3, YEAST, HOMOLOG 3, Anti-small ubiquitin-like modifier 1, Anti-ubiquitin-like 1, Monoclonal Anti-Sumo-1, SUMO-1, SUMO1
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~12 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUMO1(7341)
mouse ... Sumo1(22216)
rat ... Sumo1(301442)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)