SAB4200125
Anti-Notch3 antibody, Rat monoclonal
purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CADASIL, Anti-CASIL, Monoclonal Anti-Notch3 antibody produced in rat
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~270 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using using Jurkat cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOTCH3(4854)
rat ... Notch3(56761)
Descrizione generale
Members of the Notch gene family encode transmembrane receptors. Mammals have four Notch receptors, Notch1 through Notch4. Notch1 and Notch2 have the highest homology with each other, whereas Notch3 and Notch4 are structurally divergent, lacking the transactivation domain that is found in Notch1 and Notch2. The Notch3 receptor possesses 34 extracellular epidermal growth factor (EGF)-like repeats and three cysteine-rich Notch/LIN12 repeats (LIN). It also contains two protein-protein interaction domains, the RAM domain (R), two nuclear localization signals (NLS), six ankyrin (ANK) repeats and a PEST sequence (P) at its cytoplasmic portion. The NOTCH3 gene is mapped to human chromosome 19p13.12.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)