SAB4200114
Anti-EDC4 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Ge-1, Anti-HEDLS (Human enhancer of decapping, (large subunit), Anti-RCD-8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~150 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using ysates of HEK-293 cells over expressing human EDC4
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed NIH-3T3 cells over expressing human EDC4
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293 cells over expressing human EDC4
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EDC4(23644)
mouse ... Edc4(234699)
rat ... Edc4(361399)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunoblotting.