SAB4301113
Anti-HRAS Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
CTLO, HAMSV, HRAS1, K-RAS, v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-RAS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.7 mg/mL
tecniche
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001123914.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRAS(3265)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)