Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 447,00 € |
Informazioni su questo articolo
447,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, western blot: 1:5,000- 1:20,000
accession no.
P12004
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... PCNA(5111)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) western blot: 1:5,000- 1:20,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000 | technique(s) immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:10,000, immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000, flow cytometry: 0.03 μg | technique(s) immunohistochemistry: 1:200-1:1,000, western blot: 1:2,000- 1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg | technique(s) immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000, western blot: 1:1,000-1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit anti-PCNA Antibody, Affinity Purified
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?