SAB4200048
Anti-E1B-AP5 antibody, Rat monoclonal
clone EAP4A11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Adenovirus E1B 55-KD protein-associated protein 5, Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like 1, Anti-hnRNPUL1, Anti-hnRPUL1, Monoclonal Anti-E1B-AP5 antibody produced in rat
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EAP4A11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~110 kDa
Reattività contro le specie
bovine, canine, human, rat, monkey, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HT-29 cell extracts
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPUL1(11100)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)