Documenti fondamentali
SAB4100599
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, KRAS-A582
Sinonimo/i:
Anti-C-K-RAS, Anti-K-RAS2A, Anti-K-RAS2B, Anti-K-RAS4A, Anti-K-RAS4B
Scegli un formato
200 μL
541,00 €
541,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
541,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
541,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anti-KRAS antibody, Mouse monoclonal, clone KRAS-A582, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KRAS-A582, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 27.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable using 5-10ug/ml using HEK-293 cells expressing KRAS
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRAS(3845)
Descrizione generale
The kirsten rat sarcoma-2 virus oncogene (KRAS) gene is mapped to human chromosome 12p12.1 and belongs to the family of Ras genes. The protein encoded is a small guanosine nucleotide-bound GTPases belonging.
Immunogeno
KRAS purified recombinant protein
Azioni biochim/fisiol
Mutation in the KRAS gene causes non small-cell lung cancer and promotes tumor initiation, progression and metastasis. Altered KRAS gene also offers resistance to chemotherapy. It is involved in the signal transduction between epidermal growth factor receptor (EGFR) to the nucleus.
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
RAS-expanded mutations and HER2 expression in metastatic colorectal cancer: a new step of precision medicine
Valentini AM, et al.
Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, 26(8), 539-539 (2018)
Restoration of mutant K-Ras repressed miR-199b inhibits K-Ras mutant non-small cell lung cancer progression
Jin H, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 38(1), 165-165 (2019)
The RASopathies: developmental syndromes of Ras/MAPK pathway dysregulation
Tidyman WE and Rauen KA
Current Opinion in Genetics & Development, 19(3), 230-236 (2009)