Documenti fondamentali
SAB4100457
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIPEP antibody produced in mouse
clone MIPEP-A394, culture supernatant
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MIPEP-A394, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 80.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MIPEP(4285)
Immunogeno
MIPEP purified recombinant protein
Stato fisico
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)