SAB3701367
Anti-Human IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)