Documenti fondamentali
SAB3701254
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG F(ab′)2-Fluorescein antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
FITC
Scegli un formato
2 MG
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
goat
Coniugato
fluorescein conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Fluorescein, Anti-Goat Serum, Human IgG, Human IgG F(ab′)2 and Human Serum. No reaction was observed against Human IgG F(c).
Immunogeno
Human IgG F(ab′)2 fragment
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Ricostituzione
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)