Documenti fondamentali
SAB3701232
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
2 MG
259,00 €
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
259,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgA coupled to agarose followed by solid phase adsorption(s). Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Human IgA and Human Serum. No reaction was observed against other Human heavy or light chain proteins.
Immunogeno
Human IgA alpha heavy chain
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)