Documenti fondamentali
SAB3700897
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in mouse
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
1 MG
230,00 €
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
230,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
This product was prepared from monospecific polyclonal ascites by immunoaffinity chromatography using Rabbit IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Mouse Serum, Rabbit IgG and Rabbit Serum. No reaction was observed against Goat, Human or Mouse Serum Proteins.
Immunogeno
Rabbit IgG whole molecule
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)