Documenti fondamentali
SAB3700730
Sigma-Aldrich
Anti-Sheep IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
HRP
Scegli un formato
500 μG
203,00 €
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
203,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
sheep
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Sheep IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Rabbit Serum, Sheep IgG and Sheep Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin or Anti-Rabbit IgG F(c).
Immunogeno
Sheep IgG whole molecule
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG F(ab′)2
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Ricostituzione
Reconstitute with 500 μ;L deionized water (or equivalent).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)