Documenti fondamentali
SAB3700690
Sigma-Aldrich
Anti-Sheep IgG F(ab′)2-Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ALP, Alk Phos
Scegli un formato
1 MG
203,00 €
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
203,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
sheep
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Sheep IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), Anti-Rabbit Serum, Sheep IgG, Sheep IgG F(ab′)2 and Sheep Serum. No reaction was observed against Sheep IgG F(c).
Immunogeno
Sheep IgG F(ab′)2 fragment
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)