SAB3700206
Anti-Chicken IgG (H+L), highly cross adsorbed-Texas Red® antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
Texas Red® conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
chicken
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)