Documenti fondamentali
SAB3501238
Sigma-Aldrich
Anti-gp120 antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human immunodeficiency virus 1
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human immunodeficiency virus 1 ... env(155971)
Descrizione generale
gp120 Antibody: Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) entry into target cells is directed by the envelope (Env) glycoproteins, which are present on the surface of HIV-1 virion or infected cells in the form of trimers consisting of gp120/gp41 complexes. The surface subunit, gp120, initiates the entry process by interacting sequentially with the CD4 receptor and a co-receptor CCR5 or CXCR4, thereby inducing a conformational change that allows the transmembrane (TM) gp41 subunit to mediate fusion between viral and target cell membranes. Cleavage of Env into its gp120 and gp41 components is necessary for activation of its fusogenic activity.
Immunogeno
gp120 antibody was raised against 15 amino acids from near the center of gp120.The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of gp120.
Applicazioni
Gp120 antibody can be used for detection of gp120 by Western blot at 1 μg/mL.
Stato fisico
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)