Documenti fondamentali
SAB3501172
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [7F4] antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A IgG)
Scegli un formato
100 μG
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody (Protein A IgG)
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human immunodeficiency virus 1
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Descrizione generale
HIV-1 p24 Monoclonal Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 constitutes the major core component of the virus and shows high degree of sequence conservation among HIV isolates. The Gag p24 has been used as an integral part of multicomponent HIV-1 vaccines.
Immunogeno
Mouse monoclonal HIV-1 p24 antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein.
Applicazioni
The antibody can be used for detection of p24 by Western blot or ELISA at 0.2 – 0.5μg/mL.
Stato fisico
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)