SAB3501167
Monoclonal Anti-Seasonal H1N1 Neuraminidase [10C5F12] antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody (Protein A)
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
Influenza A virus subtype H1N1
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico