SAB3500884
Monoclonal Anti-HIV-1 P24-Biotin antibody produced in mouse
clone 8G9, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
virus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi