Documenti fondamentali
SAB3500797
Sigma-Aldrich
Anti-SDHD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDHD(6392)
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500797.
Stato fisico
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhigang Wang et al.
Translational oncology, 14(8), 101146-101146 (2021-06-13)
Head and neck paragangliomas (HNPGLs) are rare neoplasms that represent difficult treatment paradigms in neurotology. Germline mutations in genes encoding succinate dehydrogenase (SDH) are the cause of nearly all familial HNPGLs. However, the molecular mechanisms underlying tumorigenesis remain unclear. Mutational
Autophagy supports mitochondrial metabolism through the regulation of iron homeostasis in pancreatic cancer.
Mukhopadhyay, et al.
Science Advances, 9, eadf9284-eadf9284 (2023)