SAB3500514
Anti-ZEB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AREB6, Anti-BZP, Anti-TCF8, Anti-Zinc finger E-box binding homeobox 1
Scegli un formato
406,00 €
Scegli un formato
About This Item
406,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 124 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZEB1(6935)
Descrizione generale
Immunogeno
The immunogen is located within amino acids 530 - 580 of ZEB1.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)