Documenti fondamentali
SAB3500513
Sigma-Aldrich
Anti-SIP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GEMIN2, Anti-Survival of motor neuron protein-interacting protein 1
Scegli un formato
100 μG
359,00 €
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
359,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIP1(8487)
Immunogeno
SIP1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SIP1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500513.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)