Documenti fondamentali
SAB3500487
Sigma-Aldrich
Anti-SAE2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARX, Anti-SUMO1 activating enzyme subunit 2, Anti-UBA2, Anti-ubiquitin-like modifier activating enzyme 2
Scegli un formato
100 μG
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
406,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBA2(10054)
Immunogeno
SAE2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SAE2.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500487.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gretchen L Bentz et al.
PloS one, 14(5), e0217578-e0217578 (2019-05-28)
Cellular sumoylation processes are proposed targets for anti-viral and anti-cancer therapies. We reported that Epstein-Barr virus (EBV) latent membrane protein 1 (LMP1) dysregulates cellular sumoylation processes, contributing to its oncogenic potential in EBV-associated malignancies. Ginkgolic acid and anacardic acid, known