Documenti fondamentali
SAB3500363
Sigma-Aldrich
Anti-SOX2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3, Anti-SRY-box 2, Anti-Sex-determining region Y-box 2
Scegli un formato
100 μG
407,00 €
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB5603
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
407,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB5603
Nome del prodotto
Anti-SOX2 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX2(6657)
Immunogeno
SOX2 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human SOX.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500363.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)