Documenti fondamentali
SAB3500327
Sigma-Aldrich
Anti-Smac antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DIABLO
Scegli un formato
100 μG
407,00 €
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
407,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 26 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Diablo(66593)
Immunogeno
Smac antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 225 to 239 of human Smac/DIABLO .
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500327.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Karthik Mohanraj et al.
EMBO molecular medicine, 11(5) (2019-03-20)
Nuclear and mitochondrial genome mutations lead to various mitochondrial diseases, many of which affect the mitochondrial respiratory chain. The proteome of the intermembrane space (IMS) of mitochondria consists of several important assembly factors that participate in the biogenesis of mitochondrial
Markus Habich et al.
Cell reports, 26(3), 759-774 (2019-01-17)
Disulfide formation in the mitochondrial intermembrane space (IMS) is an essential process. It is catalyzed by the disulfide relay machinery, which couples substrate import and oxidation. The machinery relies on the oxidoreductase and chaperone CHCHD4-Mia40. Here, we report on the