SAB3500126
Monoclonal Anti-ORAI1 antibody produced in mouse
clone 3F6H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 1, Anti-TMEM142A, Anti-Transmembrane protein 142A
Scegli un formato
433,00 €
Scegli un formato
About This Item
433,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F6H5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 33 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ORAI1(84876)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)