Documenti fondamentali
SAB3500038
Sigma-Aldrich
Anti-FTO antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Fat mass and obesity associated
Scegli un formato
100 μG
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1052
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1052
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FTO(79068)
Immunogeno
FTO antibody was raised against a 15 amino acid peptide from near the amino terminus of human FTO.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Rising obesity rates are rapidly becoming a growing health concern in the developing world. The fat mass and obesity associated gene (FTO) is the first gene discovered to contribute to common forms of human obesity. FTO is a member of the non-heme dioxygenase superfamily, encoding a 2-oxoglutarate-dependent nucleic acid demethylase whose mRNA is widely expressed, especially in neurons of feeding-related nuclei of the brain. FTO mRNA in the arcuate nucleus in mice is up-regulated by feeding and down-regulated during fasting, although the opposite pattern has been observed in rats. At least four isoforms of FTO are known to exist.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500038.
Stato fisico
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)