Documenti fondamentali
SAB2900806
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KIAA1675, MDS1/EVI1-like gene 1, MEL1, PFM13, PRDM16, Transcription factor MEL1
Scegli un formato
50 μG
700,00 €
700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
700,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDM16(63976)
Immunogeno
A 17 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human PRDM16.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)