SAB2900590
Anti-RXFP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
G-protein coupled receptor 106, GPR106, GREAT, INSL3R, LGR8, LGR8.1, RXFPR2, Relaxin receptor 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 18-72 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RXFP2(122042)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol